5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR1876-1G
OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA
186
DKK
APOSOR1876-1G
APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Smeltepunkt: 77…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00047379 CAS-nummer: 68797-61-5 EINECS: 272-305-9 UN nummer: 2923 ADR: 8+6.1,III |