Toluen-4-sulfonamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
OR18741-500G OR18741-100G OR18741-1KG
APOSOR18741-500GEA 491 DKK
APOSOR18741-500G APOSOR18741-100G APOSOR18741-1KG
Toluen-4-sulfonamid 98%
Toluen-4-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Kogepunkt: 221 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 136…140 °C
Flammepunkt: 202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011692
CAS-nummer: 70-55-3
EINECS: 200-741-1