Sulphamoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18738-5G OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA 208 DKK
APOSOR18738-5G APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Formel: ClH₂NO₂S
Smeltepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11519990
CAS-nummer: 7778-42-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II