2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18736-1G OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA 2340 DKK
APOSOR18736-1G APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913983
CAS-nummer: 956229-86-0