(3-Iodphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 1340 DKK
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
(3-Iodphenyl)eddikesyre 97%
(3-Iodphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Smeltepunkt: 127…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046548
CAS-nummer: 1878-69-9