(3-Iodphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(3-Iodophenyl)acetic acid
OR18733-25G
OR18733-5G
OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA
1340
DKK
APOSOR18733-25G
APOSOR18733-5G
APOSOR18733-1G
(3-Iodphenyl)eddikesyre 97%
(3-Iodphenyl)eddikesyre
Formel:
(C₆H₄I)CH₂COOH Molekylvægt: 262.05 g/mol Smeltepunkt: 127…131 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00046548 CAS-nummer: 1878-69-9 |