Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 480 DKK
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₃H₈ClNO
Smeltepunkt: 85…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683887
CAS-nummer: 18621-18-6