2-Amino-5-Bromnicotinsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 164 DKK
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
2-Amino-5-Bromnicotinsyre 95%
2-Amino-5-Bromnicotinsyre
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 217…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860227
CAS-nummer: 52833-94-0