2,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 545 DKK
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Smeltepunkt: 97…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003333
CAS-nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6