1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 317 DKK
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Kogepunkt: 315 °C
Smeltepunkt: 50…54 °C
Massefylde: 1,498 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007075
CAS-nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN nummer: 3441
ADR: 6.1,II