Carbazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1866-25G OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA 360 DKK
APOSOR1866-25G APOSOR1866-100G
Carbazol 98%
Carbazole
Formel: C₁₂H₉N
Kogepunkt: 355 °C
Smeltepunkt: 240…246 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004960
CAS-nummer: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III