3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 469 DKK
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C4H2BrNO3
Molekylvægt: 191.9676 g/mol
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368611
CAS-nummer: 6567-35-7