2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 305 DKK
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234850
CAS-nummer: 1970-80-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III