3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-(tert-Butyl)isoxazol-5-amine
OR18617-1G
OR18617-5G
OR18617-10G
APOSOR18617-1GEA
175
DKK
APOSOR18617-1G
APOSOR18617-5G
APOSOR18617-10G
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Formel:
C₇H₁₂N₂O Molekylvægt: 140.19 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05266697 CAS-nummer: 59669-59-9 |