Oxypurinol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
OR18615-1G OR18615-5G OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA 447 DKK
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Formel: C₅H₄N₄O₂
Molekylvægt: 152.11 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047205
CAS-nummer: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9