4,4-Dimethylcyclohexanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 1900 DKK
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimethylcyclohexanon 98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126.2 g/mol
Smeltepunkt: 41…45 °C
Massefylde: 0.893 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234965
CAS-nummer: 4255-62-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III