2-Ethynylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18606-25G OR18606-5G OR18606-10G
APOSOR18606-25GEA 1500 DKK
APOSOR18606-25G APOSOR18606-5G APOSOR18606-10G
2-Ethynylpyridine 98%
2-Ethynylpyridine
Formel: C₇H₅N
Kogepunkt: 77…78 °C/14mmHg
Massefylde: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041598
CAS-nummer: 1945-84-2