4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Chloro-7-azaindole-5-carboxylic acid
OR18604-1G
OR18604-250MG
APOSOR18604-1GEA
1140
DKK
APOSOR18604-1G
APOSOR18604-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅ClN₂O₂ Molekylvægt: 196.5900 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10574983 CAS-nummer: 920966-03-6 |