5-Amino-2-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Nitropyridin-3-amine
OR18602-5G OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-5GEA 1540 DKK
APOSOR18602-5G APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Formel: C₅H₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646117
CAS-nummer: 14916-65-5