5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18600-5G OR18600-100G OR18600-25G
APOSOR18600-5GEA 183 DKK
APOSOR18600-5G APOSOR18600-100G APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Formel: C6H2ClN3O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657552
CAS-nummer: 181123-11-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III