9-Bromononanoic acid 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR1860-1G OR1860-5G
APOSOR1860-1GEA 183 DKK
APOSOR1860-1G APOSOR1860-5G
9-Bromononanoic acid 97%
9-Bromononanoic acid
Formel: C₉H₁₇BrO₂
Kogepunkt: 174 °C
Smeltepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046564
CAS-nummer: 41059-02-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR