5-Bromo-m-toluonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18596-1G OR18596-5G
APOSOR18596-1GEA 205 DKK
APOSOR18596-1G APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061970
CAS-nummer: 124289-21-0