1,3-Diamino-2-propanol, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1859-25G OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA 164 DKK
APOSOR1859-25G APOSOR1859-100G
1,3-Diamino-2-propanol, Technical Grade
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008142
CAS-nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2