2-Iodanilin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 622 DKK
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodanilin 98+%
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molekylvægt: 219.02 g/mol
Kogepunkt: 263
Smeltepunkt: 53…58 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007680
CAS-nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0