1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18562-1G OR18562-5G
APOSOR18562-1GEA 0 DKK
APOSOR18562-1G APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
Smeltepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092325
CAS-nummer: 574-96-9