1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
OR1856-1G OR1856-250MG OR1856-5G
APOSOR1856-1GEA 186 DKK
APOSOR1856-1G APOSOR1856-250MG APOSOR1856-5G
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00228045
CAS-nummer: 3314-30-5