N-Boc-2-chloroethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18557-1G OR18557-5G
APOSOR18557-1GEA 164 DKK
APOSOR18557-1G APOSOR18557-5G
N-Boc-2-chloroethylamine
N-Boc-2-chloroethylamine
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04004074
CAS-nummer: 71999-74-1