2,3-Dimethoxybenzylamin, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 1020 DKK
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamin, Technical Grade
2,3-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Kogepunkt: 137 °C/11mmHg
Massefylde: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052392
CAS-nummer: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7