(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18545-100G OR18545-5G OR18545-25G
APOSOR18545-100GEA 1250 DKK
APOSOR18545-100G APOSOR18545-5G APOSOR18545-25G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formel: C₉H₁₁NO
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216655
CAS-nummer: 126456-43-7