3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18425-1G OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA 469 DKK
APOSOR18425-1G APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781621
CAS-nummer: 885518-92-3