(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18417-1G OR18417-5G OR18417-10G
APOSOR18417-1GEA 175 DKK
APOSOR18417-1G APOSOR18417-5G APOSOR18417-10G
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
(R)-2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796610
CAS-nummer: 135324-85-5
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,II