3-Chlor-4-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 1690 DKK
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Chlor-4-iodtoluen 98%
3-Chlor-4-iodtoluen
Formel: C₇H₆ClI
Molekylvægt: 252.48 g/mol
Kogepunkt: 140 °C/22mmHg
Massefylde: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079734
CAS-nummer: 116632-42-9