2,5-Dibromphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 164 DKK
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromphenol 98%
2,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01851373
CAS-nummer: 28165-52-8