1,4-Diacryloylpiperazin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
OR18404-25G OR18404-5G
APOSOR18404-25GEA 2090 DKK
APOSOR18404-25G APOSOR18404-5G
1,4-Diacryloylpiperazin 95%
1,4-Diacryloylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077661
CAS-nummer: 6342-17-2