Choline-p-toluenesulphonate 85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA 273 DKK
APOSOR18384-5G APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Formel: C₅H₁₄NO
Molekylvægt: 275.3644 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079051
CAS-nummer: 55357-38-5