Iminostilbene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5H-Dibenzo[b,f]azepine
OR18383-100G OR18383-25G
APOSOR18383-100GEA 600 DKK
APOSOR18383-100G APOSOR18383-25G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formel: C₁₄H₁₁N
Smeltepunkt: 196…199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005071
CAS-nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III