L(-)-Carnitine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
OR18381-100G OR18381-25G OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA 273 DKK
APOSOR18381-100G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G
L(-)-Carnitine 98%
L(-)-Carnitine
Formel: C₇H₁₅NO₃
Molekylvægt: 161.20 g/mol
Smeltepunkt: 210…212 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038747
CAS-nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0