1-Methylpiperazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 382 DKK
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Methylpiperazin
1-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Kogepunkt: 137…139 °C
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005966
CAS-nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II