Ethyl 3,4-dihydroxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 164 DKK
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoat
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₄
Smeltepunkt: 132…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002199
CAS-nummer: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0