(1-Decyl)triphenylphosphoniumbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 1970 DKK
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Decyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₈H₃₆BrP
Smeltepunkt: 87…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051854
CAS-nummer: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8