2-Chlorbenzimidazol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole
OR18361-100G OR18361-25G OR18361-5G
APOSOR18361-100GEA 513 DKK
APOSOR18361-100G APOSOR18361-25G APOSOR18361-5G
2-Chlorbenzimidazol 96%
2-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 180…185 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051944
CAS-nummer: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3