2,4-Dichlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18360-1KG OR18360-100G OR18360-500G
APOSOR18360-1KGEA 502 DKK
APOSOR18360-1KG APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G
2,4-Dichlorbenzoesyre
2,4-Dichlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Smeltepunkt: 159…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002414
CAS-nummer: 50-84-0
EINECS: 200-067-8