2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1836-100G OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA 1300 DKK
APOSOR1836-100G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉NO₃
Kogepunkt: 177 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010202
CAS-nummer: 100-27-6
EINECS: 202-835-8