3-Phenoxybenzyl alkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 164 DKK
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzyl alkohol
3-Phenoxybenzyl alkohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Kogepunkt: 135…140 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 44381 °C
Massefylde: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004636
CAS-nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III