Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR183520-1G OR183520-5G
APOSOR183520-1GEA 644 DKK
APOSOR183520-1G APOSOR183520-5G
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425788
CAS-nummer: 439095-45-1