2,3-Dimethyl-2-buten
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR18350-100G
OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA
0
DKK
APOSOR18350-100G
APOSOR18350-25G
2,3-Dimethyl-2-buten
2,3-Dimethyl-2-butene
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 72…73 °C Smeltepunkt: –75 °C Massefylde: 0,708 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: –16 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008897 CAS-nummer: 563-79-1 EINECS: 209-263-8 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |