4-Methylkanelsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(p-Tolyl)acrylic acid
OR18348-100G OR18348-25G OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA 502 DKK
APOSOR18348-100G APOSOR18348-25G APOSOR18348-5G
4-Methylkanelsyre
4-Methylkanelsyre
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002697
CAS-nummer: 1866-39-3