5,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR183470-1G OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA 3930 DKK
APOSOR183470-1G APOSOR183470-250MG
5,8-Dichloro-4-quinolinol
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272374
CAS-nummer: 53790-82-2