Fluoren 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR18343-100G OR18343-250G OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA 269 DKK
APOSOR18343-100G APOSOR18343-250G APOSOR18343-500G
Fluoren 98%
Fluoren
Formel: C₁₃H₁₀
Kogepunkt: 295 °C
Smeltepunkt: 112…115 °C
Massefylde: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001111
CAS-nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III