10-Undecen-1-ol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Undecen-11-ol, 10-Undecen-1-ol
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 164 DKK
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Formel: C₁₁H₂₂O
Kogepunkt: 132…133 °C/15mmHg
Smeltepunkt: –3 °C
Massefylde: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004750
CAS-nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0